Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.
Marca: Keystone Cleanroom Products BNWBG0206D-2P
Detalles adicionales : Peso : 2.24530kg
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Reduce los costes de mano de obra
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana eficaz de 2 capas
- Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave hasta 135 °C
- Mejora significativa del proceso en comparación con el envoltorio con papel Bio-Shield
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 8
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
295 mL | |
cordón de ajuste | |
Sí | |
Celulosa | |
Sí | |
6 x 2 in | |
15,2 cm | |
5,1 cm |
10 oz | |
COC | |
Azul | |
Esterilización por vapor | |
No estéril | |
de 135 °C | |
6 in | |
2 in |