Learn More
2-Fenilindol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.30€ - 346.00€
CAS | 25365-71-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H11NO |
Peso molecular (g/mol) | 221.26 |
Número MDL | MFCD00435481 |
Clave InChI | IFIFXODAHZPTEY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-phenylindole-3-carboxaldehyde, 2-phenylindole-3-carbaldehyde, 2-phenyl-3-formylindole, 3-formyl-2-phenylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-3-formyl-indole, 3-formyl-2-phenyl indole, cambridge id 5402328, acmc-1cq37, 2-phenyl-3-indolecarboxaldehyde |
PubChem CID | 613305 |
Nombre IUPAC | 2-fenil-1H-indol-3-carbaldehído |
SMILES | O=CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11430137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21041.03 |
1 g | |||||||
11440137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21041.06 |
5 g |
105.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21041.14 |
25 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
25365-71-3 | |
221.26 | |
IFIFXODAHZPTEY-UHFFFAOYSA-N | |
613305 | |
O=CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1 |
C15H11NO | |
MFCD00435481 | |
2-phenylindole-3-carboxaldehyde, 2-phenylindole-3-carbaldehyde, 2-phenyl-3-formylindole, 3-formyl-2-phenylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-3-formyl-indole, 3-formyl-2-phenyl indole, cambridge id 5402328, acmc-1cq37, 2-phenyl-3-indolecarboxaldehyde | |
2-fenil-1H-indol-3-carbaldehído |
Especificaciones
2-Phenylindole-3-carboxaldehyde | |
249°C to 253°C | |
MFCD00435481 | |
2-phenylindole-3-carboxaldehyde, 2-phenylindole-3-carbaldehyde, 2-phenyl-3-formylindole, 3-formyl-2-phenylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-3-formyl-indole, 3-formyl-2-phenyl indole, cambridge id 5402328, acmc-1cq37, 2-phenyl-3-indolecarboxaldehyde | |
O=CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1 | |
221.26 | |
221.26 |
25365-71-3 | |
C15H11NO | |
Air Sensitive | |
IFIFXODAHZPTEY-UHFFFAOYSA-N | |
2-fenil-1H-indol-3-carbaldehído | |
613305 | |
97% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only