Learn More
2-Fenilindol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440137 5 g 5 g
11430137 1 g 1 g
11450137 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21041.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25365-71-3 | C15H11NO | 221.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25365-71-3
Fórmula molecular C15H11NO
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD00435481
Clave InChI IFIFXODAHZPTEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylindole-3-carboxaldehyde, 2-phenylindole-3-carbaldehyde, 2-phenyl-3-formylindole, 3-formyl-2-phenylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-phenyl, 2-phenyl-3-formyl-indole, 3-formyl-2-phenyl indole, cambridge id 5402328, acmc-1cq37, 2-phenyl-3-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 613305
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES O=CC1=C(NC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 249°C to 253°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza 97%