Learn More
2-Fenil-1,3-propanediol, 98 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077588
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
1570-95-2
C9H12O2
152.19
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
254178
2-fenilpropano-1,3-diol
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
1570-95-2
C9H12O2
152.19
BPBDZXFJDMJLIB-UHFFFAOYSA-N
2-phenyl-1,3-propanediol, 2-phenyl-1,3-propanediole, 2-phenyl-propane-1,3-diol, 2-phenyl-1,3-propane diol, unii-9f93674jbb, 1,3-propanediol, 2-phenyl, phenylpropanediol, pubchem20386, rarechem al bd 1370, acmc-1bz5a
254178
2-fenilpropano-1,3-diol
C1=CC=C(C=C1)C(CO)CO
Nombre del producto químico o material 2-Phenyl-1,3-propanediol
Punto de fusión 54.0°C to 56.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenyl-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1