Learn More
2-Oxazolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.00€ - 475.00€
CAS | 497-25-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H5NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 87.08 |
Número MDL | MFCD00005268 |
Clave InChI | IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone |
PubChem CID | 73949 |
ChEBI | CHEBI:1237 |
Nombre IUPAC | 1,3-oxazolidin-2-one |
SMILES | O=C1NCCO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11431918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14543.14 |
25 g |
46.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11441918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14543.22 |
100 g |
121.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11451918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14543.36 |
500 g |
475.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2-Oxazolidinone is used as antimicrobials, in organisms it act as a protein synthesis inhibitors, targeting an early step involving the binding of N-formylmethionyl-tRNA to the ribosome. They are used for chiral synthesis. It has been used as an ethanolamine equivalent, also behaves as an aziridine equivalent as in the conversion of thiophenols or amines to their aminoethyl derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2-oxazolidinona se utiliza como agente antimicrobiano; en organismos, actúa como inhibidores de síntesis de proteínas, apuntando a un paso temprano relacionado con la unión de N-formilmetionil-tARN al ribosoma. Se utilizan para la síntesis quiral. Se ha utilizado como un equivalente de la etanolamina; también se comporta como un equivalente de la aciridina como en la conversión de tiofenoles o aminas a sus derivados de aminoetilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
497-25-6 | |
87.08 | |
IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N | |
73949 | |
1,3-oxazolidin-2-one |
C3H5NO2 | |
MFCD00005268 | |
2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone | |
CHEBI:1237 | |
O=C1NCCO1 |
Especificaciones
2-Oxazolidinone | |
84°C to 89°C | |
C3H5NO2 | |
106251 | |
Soluble in water. | |
O=C1NCCO1 | |
87.08 | |
CHEBI:1237 | |
99% |
497-25-6 | |
220°C (48 mmHg) | |
MFCD00005268 | |
2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone | |
IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-oxazolidin-2-one | |
73949 | |
87.08 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 207-840-9
missing translation for 'rtecsNumber' : RQ2450000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only