Learn More
2-Oxazolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451918 500 g 500 g
11431918 25 g 25 g
11441918 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14543.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 497-25-6 | C3H5NO2 | 87.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 2-oxazolidinona se utiliza como agente antimicrobiano; en organismos, actúa como inhibidores de síntesis de proteínas, apuntando a un paso temprano relacionado con la unión de N-formilmetionil-tARN al ribosoma. Se utilizan para la síntesis quiral. Se ha utilizado como un equivalente de la etanolamina; también se comporta como un equivalente de la aciridina como en la conversión de tiofenoles o aminas a sus derivados de aminoetilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-25-6
Fórmula molecular C3H5NO2
Peso molecular (g/mol) 87.08
Número MDL MFCD00005268
Clave InChI IZXIZTKNFFYFOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxazolidone, oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, oxazolidinone, oxazolidone, oxazolidinones, unii-z4d49w92pp, carbamic acid, 2-hydroxyethyl-, gamma-lactone, wln: t5mvotj, carbamic acid, .gamma.-lactone
PubChem CID 73949
ChEBI CHEBI:1237
Nombre IUPAC 1,3-oxazolidin-2-ona
SMILES O=C1NCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Oxazolidinone
Punto de fusión 84°C to 89°C
Punto de ebullición 220°C (48 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 106251
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.08
Porcentaje de pureza 99%