Learn More
2-Octanona oxima, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3559300
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
7207-49-0
C8H17NO
143.23
MFCD00089167
GZRPVYSKBVDCBV-HJWRWDBZSA-N
2-octanone, oxime, 2-octanone oxime, n-octan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyiminooctane, z-n-octan-2-ylidene hydroxylamine
9562584
(NE)-N-octan-2-ilidenehidroxilamina
CCCCCC\C(C)=N/O
7207-49-0
C8H17NO
143.23
MFCD00089167
GZRPVYSKBVDCBV-HJWRWDBZSA-N
2-octanone, oxime, 2-octanone oxime, n-octan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyiminooctane, z-n-octan-2-ylidene hydroxylamine
9562584
(NE)-N-octan-2-ilidenehidroxilamina
CCCCCC\C(C)=N/O
Nombre del producto químico o material 2-Octanone oxime
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8800g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5C(CH3)=NOH
Índice de refracción 1.4510 to 1.453
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Octanone oxime
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.