Learn More
2-Nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific™
CAS | 384-22-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4F3NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 191.11 |
Número MDL | MFCD00007145 |
Clave InChI | NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj |
PubChem CID | 9795 |
Nombre IUPAC | 1-nitro-2-(trifluorometil)benceno |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
384-22-5 | |
191.11 | |
NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N | |
9795 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
C7H4F3NO2 | |
MFCD00007145 | |
2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj | |
1-nitro-2-(trifluorometil)benceno |
Especificaciones
2-Nitrobenzotrifluoride | |
31.0°C to 32.0°C | |
95°C | |
97.5% min. (GC) | |
C7H4F3NO2 | |
MFCD00007145 | |
2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F | |
191.11 | |
191.11 |
384-22-5 | |
216.0°C to 217.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
O2NC6H4CF3 | |
05,II,251 | |
NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N | |
1-nitro-2-(trifluorometil)benceno | |
9795 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Mortal en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Retirar las ropas contaminadas
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 206-855-8
RUO – Research Use Only