Learn More
2-Nitrobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15334978 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15334978 1 g 1 g
15344978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15334978 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166520010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 384-22-5
Fórmula molecular C7H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Número MDL MFCD00007145
Clave InChI NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj
PubChem CID 9795
Nombre IUPAC 1-nitro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzotrifluoride
Punto de fusión 31.0°C to 32.0°C
Punto de ebullición 216.0°C to 217.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CF3
Cantidad 1 g
Beilstein 05,II,251
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación