Learn More
2-Metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020692
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
554-14-3
C5H6S
98.163
MFCD00005451
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
11126
2-metiltiofeno
CC1=CC=CS1
554-14-3
C5H6S
98.163
MFCD00005451
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
11126
2-metiltiofeno
CC1=CC=CS1
2-Methylthiophene, is used as a flavoring agent that naturally occurs in grilled and roasted beef, papaya, cooked shrimp, whiskey, and in trace amounts in roasted chicken;
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-Metiltiofeno se utiliza como un agente aromatizante que se produce naturalmente en la carne asada y a la parrilla, la papaya, la gamba cocida, el whiskey y en cantidades mínimas en pollo asado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylthiophene
Punto de fusión -63°C
Densidad 1.017
Punto de ebullición 112°C to 114°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.52
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 103734
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.17
Porcentaje de pureza 98%