Learn More
2-(Metiltio)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Methylthio)benzylamine |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Fórmula lineal | CH3SC6H4CH2NH2 |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.25 |
Porcentaje de pureza | 95% |