Learn More
2-Metilhidroquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
63.90€ - 630.00€
CAS | 95-71-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
Número MDL | MFCD00002345 |
Clave InChI | CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol |
PubChem CID | 7253 |
Nombre IUPAC | 2-metilbenceno-1,4-diol |
SMILES | CC1=CC(O)=CC=C1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10041700
|
Thermo Scientific Acros
150832500 |
250 g | Frasco de plástico |
63.90€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10647312
|
Thermo Scientific Acros
150830010 |
1 kg | Frasco de plástico |
178.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10452875
|
Thermo Scientific Acros
150830050 |
5 kg | Tambor de plástico |
630.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
95-71-6 | |
124.14 | |
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N | |
7253 | |
CC1=CC(O)=CC=C1O |
C7H8O2 | |
MFCD00002345 | |
methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol | |
2-metilbenceno-1,4-diol |
Especificaciones
2-Methylhydroquinone | |
98.5 | |
126.0°C | |
172°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00002345 | |
methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol | |
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilbenceno-1,4-diol | |
7253 | |
99% |
95-71-6 | |
100.0 | |
Beige a gris blanquecino | |
Auténtico | |
C7H8O2 | |
06, 874 | |
Solubility in water: 77g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and chloroform | |
CC1=CC(O)=CC=C1O | |
124.14 | |
124.14 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Susceptible de provocar cáncer.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagar la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-443-7
- 2-Methylhydroquinone
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.