Learn More
2-Metilhidroquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041700 250 g Frasco de plástico 250 g
10647312 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10452875 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10041700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150832500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-71-6 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-71-6
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002345
Clave InChI CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol
PubChem CID 7253
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,4-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylhydroquinone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126.0°C
Color Beige a gris blanquecino
Temperatura de inflamación 172°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 06, 874
Información de solubilidad Solubility in water: 77g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylhydroquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.