Learn More
Ácido 2-metil-4-pentenoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
2-Methyl-4-pentenoic acid is used as raw material for fruit flavor or it is an enhancer of fruity fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metil-4-pentenoico se utiliza como materia prima para conseguir sabores frutales o potenciar el aroma en fragancias afrutadas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El ácido 2-metil-4-pentenoico se utiliza como materia prima para conseguir sabores frutales o potenciar el aroma en fragancias afrutadas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4-pentenoic acid |
Densidad | 0.95 |
Punto de ebullición | 195°C |
Temperatura de inflamación | 107°C (224°F) |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.431 |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 1720987 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |