Learn More
2-Metil-2-viniloxirano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228841
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1838-94-4
C5H8O
84.12
FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
92166
2-etenil-2-metiloxirano
CC1(CO1)C=C
1838-94-4
C5H8O
84.12
FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
92166
2-etenil-2-metiloxirano
CC1(CO1)C=C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-2-vinyloxirane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 81.0°C
Temperatura de inflamación −8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-2-vinyloxirane, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.