Learn More
Ácido 2-metoxinicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methoxynicotinic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Nombre IUPAC | ácido 2-metoxipiridina-3-carboxílico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |