Learn More
2-Methoxyethanol, ACS Reagent, ≥99.3%, Honeywell™
Catalog Number 15685070
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Glass Bottle
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO
109-86-4
C3H8O2
76.095
MFCD00002867
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
8019
CHEBI:46790
2-methoxyethanol
COCCO
Nombre del producto químico o material 2-Methoxyethanol
Punto de fusión -85°C
Densidad 0.965g/mL at 25°C
Punto de ebullición 125°C
Límite de explosión 0.245
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Punto de ignición 548°F
Espectro infrarrojo Conforms to structure
Olor Characteristic
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OH
Cantidad 1 L
Número UN UN1188
Beilstein 1731074
Estabilizante 50ppm BHT
Presión de vapor 6.17mmHg (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.3%
Forma física Liquid