Learn More
Ácido 2-metoxi-4-piridinecarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11986431
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
105596-63-2
C7H7NO3
153.14
DPNDWFVORIGXQO-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyisonicotinic acid, 2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, 2-methoxy-isonicotinicacid, 2-methoxy-4-picolinic acid, pubchem9293, ksc179m4j, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-methoxy, 2-methyloxy-4-pyridinecarboxylic acid
819942
ácido 2-metoxipiridina-4-carboxílico
COC1=NC=CC(=C1)C(=O)O
105596-63-2
C7H7NO3
153.14
DPNDWFVORIGXQO-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyisonicotinic acid, 2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, 2-methoxy-isonicotinicacid, 2-methoxy-4-picolinic acid, pubchem9293, ksc179m4j, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-methoxy, 2-methyloxy-4-pyridinecarboxylic acid
819942
ácido 2-metoxipiridina-4-carboxílico
COC1=NC=CC(=C1)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186°C to 188°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.