Learn More
2-Metoxi-4-nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.40€ - 109.00€
CAS | 97-52-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8N2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
Número MDL | MFCD00007363 |
Clave InChI | GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base |
PubChem CID | 7337 |
Nombre IUPAC | 2-metoxi-4-nitroanilina |
SMILES | COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O |
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
10408120
|
Thermo Scientific Acros
150640050 |
5 g | Frasco de vidrio |
27.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10011830
|
Thermo Scientific Acros
150641000 |
100 g | Frasco de plástico |
36.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10187563
|
Thermo Scientific Acros
150645000 |
500 g | Frasco de plástico |
109.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
97-52-9 | |
168.15 | |
GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N | |
7337 | |
COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O |
C7H8N2O3 | |
MFCD00007363 | |
fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base | |
2-metoxi-4-nitroanilina |
Specifications
2-Methoxy-4-nitroaniline | |
98.5 | |
139.0°C to 142.0°C | |
Auténtico | |
C7H8N2O3 | |
MFCD00007363 | |
fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base | |
GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N | |
2-metoxi-4-nitroanilina | |
7337 | |
99% |
97-52-9 | |
100.0 | |
Amarillo a naranja | |
98.5% min. (GC) | |
CH3OC6H3(NO2)NH2 | |
13, 390 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O | |
168.15 | |
168.15 | |
Polvo cristalino |
Safety and Handling
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-588-6
- 2-Methoxy-4-nitroaniline
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only