Learn More
2-Metoxi-4-nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10408120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10408120 5 g Frasco de vidrio 5 g
10011830 100 g Frasco de plástico 100 g
10187563 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10408120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150640050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-52-9
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00007363
Clave InChI GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
Nombre IUPAC 2-metoxi-4-nitroanilina
SMILES COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methoxy-4-nitroaniline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139.0°C to 142.0°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(NO2)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 390
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methoxy-4-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.