Learn More
2-Mercaptoethanol, ≥98%, MP Biomedicals™
Catalog Number 11441711
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
60-24-2
C2H6OS
78.13
MFCD00004890
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
1567
CHEBI:41218
OCCS
60-24-2
C2H6OS
78.13
MFCD00004890
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
2-mercaptoethanol, mercaptoethanol, thioglycol, beta-mercaptoethanol, ethanol, 2-mercapto, 2-thioethanol, 2-hydroxy-1-ethanethiol, thioethylene glycol, 2-hydroxyethanethiol, 2-hydroxyethyl mercaptan
1567
CHEBI:41218
OCCS
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.12g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 100 mL
Nombre IUPAC 2-sulfanylethan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Forma física Líquido con hedor extremo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptoethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301 + H331-Tóxico en caso de ingestión o inhalación.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .