Learn More
Sal sódica de ácido 2-mercaptoetanosulfónico, 98 %, patrón analítico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15562745
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
19767-45-4
C2H5NaO3S2
164.18
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
23662354
sodio; 2-sulfaniletanosulfonato
C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
19767-45-4
C2H5NaO3S2
164.18
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
mesna, sodium 2-mercaptoethanesulfonate, mesnex, uromitexan, mitexan, 2-mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, mistabron, mesnum, mistabronco, mucofluid
23662354
sodio; 2-sulfaniletanosulfonato
C(CS(=O)(=O)[O-])S.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102% min. (On dried substance) (Iodometry)
Cantidad 10 g
Índice Merck 15,5979
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2