Learn More
Isocianato de 2-isopropilfenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045414
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
56309-56-9
C10H11NO
161.204
MFCD00013850
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
91797
1-isocianato-2-propan-2-ilbenceno
CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
56309-56-9
C10H11NO
161.204
MFCD00013850
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
2-isopropylphenyl isocyanate, 1-isocyanato-2-isopropylbenzene, o-isopropylphenyl isocyanate, 2-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-2-propan-2-yl benzene, 1-isocyanato-2-isopropyl-benzene, 2-methylethyl benzenisocyanate, acmc-1avxp, isopropylphenyl isocyanate
91797
1-isocianato-2-propan-2-ilbenceno
CC(C)C1=CC=CC=C1N=C=O
2-Isopropylphenyl isocyanate is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 2-isopropilfenilo se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de humedad, alcohol, aminas y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Isopropylphenyl isocyanate
Punto de ebullición 66°C to 67°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 3588928
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 97%