Learn More
2-Yodobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific™
29.20€ - 356.00€
CAS | 444-29-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4F3I |
Peso molecular (g/mol) | 272.01 |
Número MDL | MFCD00001041 |
Clave InChI | IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride |
PubChem CID | 67957 |
Nombre IUPAC | 1-yodo-2-(trifluorometil)benceno |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10018501
|
Thermo Scientific Acros
241980050 |
5 mL | Frasco de vidrio | ||||||
10388460
|
Thermo Scientific Acros
241980250 |
25 mL | Frasco de vidrio | ||||||
10570014
|
Thermo Scientific Acros
241981000 |
100 mL | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
444-29-1 | |
272.01 | |
IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N | |
67957 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I |
C7H4F3I | |
MFCD00001041 | |
2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride | |
1-yodo-2-(trifluorometil)benceno |
Especificaciones
2-Iodobenzotrifluoride | |
98.5 | |
Amarillo | |
197.0°C to 198.0°C | |
Auténtico | |
C7H4F3I | |
1.5290 to 1.5310 | |
05, III, 725 | |
2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride | |
IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N | |
1-yodo-2-(trifluorometil)benceno | |
67957 | |
99% |
444-29-1 | |
100.0 | |
1.8900g/mL | |
81°C | |
98.5% min. (GC) | |
CF3(C6H4)I | |
MFCD00001041 | |
1.89 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I | |
272.01 | |
272.01 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Causa irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Causa irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 207-147-1
- 2-Iodobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.