Learn More
2-Yodobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10018501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10018501 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10388460 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10570014 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10018501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241980050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS 444-29-1
Fórmula molecular C7H4F3I
Peso molecular (g/mol) 272.01
Número MDL MFCD00001041
Clave InChI IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
PubChem CID 67957
Nombre IUPAC 1-yodo-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzotrifluoride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.8900g/mL
Punto de ebullición 197.0°C to 198.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3(C6H4)I
Índice de refracción 1.5290 to 1.5310
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, III, 725
Gravedad específica 1.89
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.