Learn More
2-Yodoanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Descripción
2-Iodoaniline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-yodoanilina se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
La 2-yodoanilina se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Iodoaniline |
Punto de fusión | 53°C to 57°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2204899 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.03 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |