Learn More
2-Yodoacetofenona, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10167093
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
2142-70-3
C8H7IO
246.04
MFCD00094998
XDXCBCXNCQGZPG-UHFFFAOYSA-N
2'-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethanone, o-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethan-1-one, o-iodobenzoyl, acetophenone, o-iodo, acetophenone, 2'-iodo, ethanone, 1-iodophenyl, ethanone, 1-2-iodophenyl, 1-acetyl-2-iodobenzene
240431
1-(2-yodofenil)etanona
CC(=O)C1=CC=CC=C1I
2142-70-3
C8H7IO
246.04
MFCD00094998
XDXCBCXNCQGZPG-UHFFFAOYSA-N
2'-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethanone, o-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethan-1-one, o-iodobenzoyl, acetophenone, o-iodo, acetophenone, 2'-iodo, ethanone, 1-iodophenyl, ethanone, 1-2-iodophenyl, 1-acetyl-2-iodobenzene
240431
1-(2-yodofenil)etanona
CC(=O)C1=CC=CC=C1I
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2'-Iodoacetophenone
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.7460g/mL
Punto de ebullición 139°C to 140°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4C(O)CH3
Índice de refracción 1.617 to 1.619 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.746
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.04
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Iodoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.