Learn More
2-Yodo-3-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.90€ - 493.00€
CAS | 93560-55-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6INO |
Peso molecular (g/mol) | 235.024 |
Número MDL | MFCD00234181 |
Clave InChI | NJFRZBAZMPWJKQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-iodanyl-3-methoxy-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methoxy, 2-iodo-3-methoxy-pyridine |
PubChem CID | 817173 |
Nombre IUPAC | 2-yodo-3-metoxipiridina |
SMILES | COC1=C(N=CC=C1)I |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11369875
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19868.03 |
1 g |
38.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11379875
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19868.06 |
5 g |
127.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11389875
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19868.14 |
25 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
93560-55-5 | |
235.024 | |
NJFRZBAZMPWJKQ-UHFFFAOYSA-N | |
817173 | |
COC1=C(N=CC=C1)I |
C6H6INO | |
MFCD00234181 | |
2-iodanyl-3-methoxy-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methoxy, 2-iodo-3-methoxy-pyridine | |
2-yodo-3-metoxipiridina |
Especificaciones
2-Iodo-3-methoxypyridine | |
57°C to 61°C | |
MFCD00234181 | |
Light sensitive | |
NJFRZBAZMPWJKQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-yodo-3-metoxipiridina | |
817173 | |
97% |
93560-55-5 | |
C6H6INO | |
115569 | |
2-iodanyl-3-methoxy-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methoxy, 2-iodo-3-methoxy-pyridine | |
COC1=C(N=CC=C1)I | |
235.024 | |
235.03 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación