Learn More
2-Yodo-3-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369875 1 g 1 g
11379875 5 g 5 g
11389875 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19868.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93560-55-5 | C6H6INO | 235.024 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93560-55-5
Fórmula molecular C6H6INO
Peso molecular (g/mol) 235.024
Número MDL MFCD00234181
Clave InChI NJFRZBAZMPWJKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodanyl-3-methoxy-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methoxy, 2-iodo-3-methoxy-pyridine
PubChem CID 817173
Nombre IUPAC 2-yodo-3-metoxipiridina
SMILES COC1=C(N=CC=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodo-3-methoxypyridine
Punto de fusión 57°C to 61°C
Cantidad 1 g
Beilstein 115569
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.03
Porcentaje de pureza 97%