Learn More
Ester de pinacol de ácido 2-indanilborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047630
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
608534-44-7
C15H21BO2
244.14
MFCD03788726
YRTKSYXHFWUPAZ-UHFFFAOYSA-N
2-indanylboronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-indanylboronicacidpinacolester, 2-indan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
24208876
2-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC2=CC=CC=C2C1
608534-44-7
C15H21BO2
244.14
MFCD03788726
YRTKSYXHFWUPAZ-UHFFFAOYSA-N
2-indanylboronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-indanylboronicacidpinacolester, 2-indan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
24208876
2-(2,3-dihidro-1H-inden-2-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC2=CC=CC=C2C1
Boronic acids react with alcohols, with loss of water, to form boronic esters. With simple alcohols, the products are very susceptible to hydrolysis, but with 1,2- and 1,3-diols, the resulting cyclic boronates (1,3,2- dioxaborolanes and 1,3,2-dioxaborinanes) are stable enough to be isolated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los ácidos borónicos reaccionan con alcoholes, con la pérdida de agua, para formar ésteres borónicos. Con alcoholes simples, los productos son muy susceptibles a la hidrólisis, pero con 1,2-dioles y 1,3-dioles, los boronatos cíclicos resultantes (1,3,2-dioxaborolanos y 1,3,2-dioxaborinanos) son lo suficientemente estables para ser aislados.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Indanylboronic acid pinacol ester
Índice de refracción 1.504
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.14
Porcentaje de pureza 95%