Learn More
Ácido 2-hidroxiisobutírico, 99 % (peso seco), <2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
2-Hydroxyisobutyric acid is used as an electrolyte in the separation of the metal ions by on-line cyclic voltammetry. It is also used as a building block for the synthesis of polymers. Its conjugate base, 2-hydroxybutyrate is utilized to catabolize L-threonine as well as synthesize glutathione. Further, it is used as an indicator for the early detection insulin resistance in non-diabetic subjects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxiisobutírico se utiliza como electrolito en la separación de los iones metálicos por voltametría cíclica en línea. También se utiliza como compuesto básico para la síntesis de polímeros. Su base conjugada, el 2-hidroxibutirato, se utiliza para catabolizar la L-treonina y sintetizar glutatión. Además, se utiliza como indicador para la detección temprana de la resistencia a la insulina en personas no diabéticas.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, alcohol, metanol y benceno caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases y agentes reductores.
El ácido 2-hidroxiisobutírico se utiliza como electrolito en la separación de los iones metálicos por voltametría cíclica en línea. También se utiliza como compuesto básico para la síntesis de polímeros. Su base conjugada, el 2-hidroxibutirato, se utiliza para catabolizar la L-treonina y sintetizar glutatión. Además, se utiliza como indicador para la detección temprana de la resistencia a la insulina en personas no diabéticas.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, alcohol, metanol y benceno caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases y agentes reductores.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyisobutyric acid |
Punto de fusión | 77°C to 80°C |
Densidad | 1.24 |
Punto de ebullición | 114°C (12 mmHg) |
Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco), agua <2 % |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1744739 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water,ether,alcohol,methanol and hot benzene. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.11 |