Learn More
Metacrilato de 2-hidroxietilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10071750
41.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
868-77-9, 150-76-5
C6H10O3
130.14
MFCD00002863
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
13360
CHEBI:34288
2-hidroxietilo 2-metilprop-2-enoato
CC(=C)C(=O)OCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
868-77-9, 150-76-5
C6H10O3
130.14
MFCD00002863
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
13360
CHEBI:34288
2-hidroxietilo 2-metilprop-2-enoato
CC(=C)C(=O)OCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Acidez 2mg KOH/g max.
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -12.0°C
Densidad 1.0730g/mL
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Cantidad 500 g
Beilstein 02,III,1291
Gravedad específica 1.073
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Estabilizante 200 to 400ppm MEHQ
Viscosidad 5 mPa.s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido