Learn More
2-Furonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-137269
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
617-90-3
C5H3NO
93.09
MFCD00003223
YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
2-furonitrile, 2-cyanofuran, 2-furancarbonitrile, 2-furyl cyanide, unii-2lrk86h722, .alpha.-furyl cyanide, pubchem6961, acmc-209mwb, 2-cyanofuran;2-furancarbonitrile
69245
furan-2-carbonitrilo
N#CC1=CC=CO1
617-90-3
C5H3NO
93.09
MFCD00003223
YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
2-furonitrile, 2-cyanofuran, 2-furancarbonitrile, 2-furyl cyanide, unii-2lrk86h722, .alpha.-furyl cyanide, pubchem6961, acmc-209mwb, 2-cyanofuran;2-furancarbonitrile
69245
furan-2-carbonitrilo
N#CC1=CC=CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Furonitrile
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 146.0°C to 148.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4780 to 1.4800
Cantidad 5 g
Beilstein 18, 278
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: slightly. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Furonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.