Learn More
Pinacol éster de ácido 2-fluoropiridina-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228688
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
458532-86-0
C11H15BFNO2
223.05
MFCD06798253
PCLMNCBIXQQRMB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-11-5396, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro 4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
12060164
2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=NC=C1
458532-86-0
C11H15BFNO2
223.05
MFCD06798253
PCLMNCBIXQQRMB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-11-5396, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro 4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
12060164
2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47.9°C to 51.6°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.