Learn More
2-Fluoro-5-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.50€ - 139.00€
CAS | 452-84-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8FN |
Peso molecular (g/mol) | 125.15 |
Número MDL | MFCD00007654 |
Clave InChI | QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v |
PubChem CID | 262970 |
Nombre IUPAC | 2-fluoro-5-metilanilina |
SMILES | CC1=CC=C(F)C(N)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11393037
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13411.06 |
5 g |
47.50€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11303047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13411.14 |
25 g |
139.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
452-84-6 | |
125.15 | |
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N | |
262970 | |
CC1=CC=C(F)C(N)=C1 |
C7H8FN | |
MFCD00007654 | |
3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v | |
2-fluoro-5-metilanilina |
Especificaciones
2-Fluoro-5-methylaniline | |
1.109 | |
81°C (177°F) | |
C7H8FN | |
MFCD00007654 | |
2715995 | |
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluoro-5-metilanilina | |
262970 | |
98% |
452-84-6 | |
80°C to 86°C (11 mmHg) | |
Characteristic | |
1.533 | |
UN2810 | |
3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v | |
CC1=CC=C(F)C(N)=C1 | |
125.15 | |
125.15 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H311-H373-H227-H302-H332-H315-H319
Toxic in contact with skin.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Combustible liquid.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only