Learn More
2-Fluoro-5-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393037 5 g 5 g
11303047 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13411.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 452-84-6 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-84-6
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD00007654
Clave InChI QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v
PubChem CID 262970
Nombre IUPAC 2-fluoro-5-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(F)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methylaniline
Densidad 1.109
Punto de ebullición 80°C to 86°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.533
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2715995
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 98%