missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-5-iodopiridina, 97 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-4323254
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
171197-80-1
C5H3FIN
222.99
MFCD03095301
GYZNHUNWABYAPO-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodo-pyridine, abbypharma ap-30-0927, pubchem6324, 5-iodo-2-fluoropyridine, acmc-1bao4, ksc493k0d, 2-fluoro-5-iodopyridine, 2-fluoro-5-iodopyridine 1g
2783179
2-fluoro-5-iodopiridina
FC1=CC=C(I)C=N1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
171197-80-1
C5H3FIN
222.99
MFCD03095301
GYZNHUNWABYAPO-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-5-iodo, 2-fluoro-5-iodo-pyridine, abbypharma ap-30-0927, pubchem6324, 5-iodo-2-fluoropyridine, acmc-1bao4, ksc493k0d, 2-fluoro-5-iodopyridine, 2-fluoro-5-iodopyridine 1g
2783179
2-fluoro-5-iodopiridina
FC1=CC=C(I)C=N1
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-iodopyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 36°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-5-iodopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'