Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228693
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
89763-93-9
C8H4F4O
192.11
MFCD00061310
KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem4235, acmc-209r2s, ksc496e9p, attercop-chm at111109, a,a,a,2-tetrafluoro-p-tolualdehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehy, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-fluoro4-trifluoromethyl benzaldehyde
522929
2-fluoro-4-(trifluorometilo)benzaldehído
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O
89763-93-9
C8H4F4O
192.11
MFCD00061310
KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem4235, acmc-209r2s, ksc496e9p, attercop-chm at111109, a,a,a,2-tetrafluoro-p-tolualdehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehy, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-fluoro4-trifluoromethyl benzaldehyde
522929
2-fluoro-4-(trifluorometilo)benzaldehído
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 118°C to 119°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.