Learn More
2-Fluoro-4-nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3771023
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
455-93-6
C7H6FNO3
171.12
MFCD00061095
XGMVTXUXZUPGGY-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-nitroanisole, 3-fluoro-4-methoxynitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro-benzene, pharmabridge p-3000, 2-fluor-1-methoxy-4-nitrobenzol, pubchem2145, 2-fluoro-4-nitroanisol, 4-nitro-2-fluoroanisol, acmc-1apvd
223104
2-fluoro-1-metoxi-4-nitrobenceno
COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
455-93-6
C7H6FNO3
171.12
MFCD00061095
XGMVTXUXZUPGGY-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-nitroanisole, 3-fluoro-4-methoxynitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro, 2-fluoro-1-methoxy-4-nitro-benzene, pharmabridge p-3000, 2-fluor-1-methoxy-4-nitrobenzol, pubchem2145, 2-fluoro-4-nitroanisol, 4-nitro-2-fluoroanisol, acmc-1apvd
223104
2-fluoro-1-metoxi-4-nitrobenceno
COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-nitroanisole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 174°C to 177°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(NO2)OCH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-nitroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.