Learn More
Éter 2-etoxietílico, 98+ %, extra puro, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 117900025
Detalles adicionales : CAS : 112-36-7 Peso : 2.50000kg
Envase Bidón de metal
Cantidad 2.5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090810
  • 138.32€ / 2.50 Kg
Fecha estimada de envío: 18-07-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
112-36-7
162.23
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
8179
1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
C8H18O3
MFCD00009254
diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
CHEBI:44664
CCOCCOCCOCC
Especificaciones
2-Ethoxyethyl ether
98.0
0.9000g/mL
-44.3°C
82°C
Authentic
(C2H5OCH2CH2)2O
01, II, 519
15, 3132
diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
0.05% max.
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
CCOCCOCCOCC
162.23
CHEBI:44664
Líquido
Extra puro
0.2% max. (K.F.)
112-36-7
100.0
Sin designar
180°C to 190°C
98% min. (GC)
C8H18O3
MFCD00009254
Bidón de metal
1.4105 to 1.4125
2.5kg
Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in alcohol and other organic solvents,soluble in hydrocarbons,soluble in ether
0.9
1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
8179
162.23
98+%
1.4 mPa.s (20°C)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Ethoxyethyl ether
SDS Documentos