Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Desoxi-D-galactosa, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
10 g
Descripción
2-Deoxy-D-galactose is used as an inhibitor of fucosylation, which is a process of adding hexose deoxy sugar units to a molecule. It is used for studying galactose uptake into Escherichia coli and also for competitive elution of Anadarin P lectin (a galactosyl-binding lectin from blood clam).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-desoxi-D-galactosa se utiliza como un inhibidor de la fucosilación, que es un proceso para añadir unidades de hexosa desoxiaúcar a una molécula. Se utiliza para estudiar la captación de galactosa en Escherichia coli y también para la elución competitiva de la lectina Anadarin P (una lectina de unión a galactosilo de la almeja de sangre).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Proporcionar ventilación por extracción adecuada en los lugares donde se forma polvo.
La 2-desoxi-D-galactosa se utiliza como un inhibidor de la fucosilación, que es un proceso para añadir unidades de hexosa desoxiaúcar a una molécula. Se utiliza para estudiar la captación de galactosa en Escherichia coli y también para la elución competitiva de la lectina Anadarin P (una lectina de unión a galactosilo de la almeja de sangre).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Proporcionar ventilación por extracción adecuada en los lugares donde se forma polvo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-D-galactose |
Punto de fusión | 107°C to 110°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 2 g |
Beilstein | 1723333 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.16 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Forma física | Polvo |