missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Éster de pinacol de ácido 2-(cianometil)bencenoborónico, 97 %

Catalog Number 15460516
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
325141-71-7
C14H18BNO2
243.113
MFCD02179457
FIARMBRSPSECPP-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-cyanomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, benzeneacetonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-cyanomethylphenyl boronic acid,pinacol ester, 2-cyanomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl acetonitrile
3832884
2-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]acetonitrilo
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CC#N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
325141-71-7
C14H18BNO2
243.113
MFCD02179457
FIARMBRSPSECPP-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-cyanomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, benzeneacetonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetonitrile, 2-cyanomethylphenyl boronic acid,pinacol ester, 2-cyanomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-acetonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl acetonitrile
3832884
2-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]acetonitrilo
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CC#N
Solubilidad
Miscible con agua.

Notas
Incompatible con los agentes oxidantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.11
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'