Learn More
2-clorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757283
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Glass bottle
95-49-8
C7H7Cl
126.58
MFCD00000562
IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
7238
1-chloro-2-methylbenzene
CC1=CC=CC=C1Cl
95-49-8
C7H7Cl
126.58
MFCD00000562
IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
7238
1-chloro-2-methylbenzene
CC1=CC=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chlorotoluene
Punto de fusión -36.0°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 157.0°C to 159.0°C
Cantidad 5 mL
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5240 to 1.5260
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.08
Fórmula lineal CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 290
Índice Merck 15, 2175
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, benzene, chlroform and, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.