Learn More
2-Cloropiridina-5-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloropiridina-5-carboxaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El 2-cloropiridina-5-carboxaldehído se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde |
Punto de fusión | 77°C to 81°C |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.56 |
Porcentaje de pureza | 96% |