Learn More
Cloruro de (2-clorofenil)metanesulfonilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.09 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |