Learn More
2-Cloroetanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-86663
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
107-07-3
80.51
MFCD00002829
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
34
CHEBI:28200
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
107-07-3
80.51
MFCD00002829
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
34
CHEBI:28200
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Chloroethanol
Nombre de nota 99+%
Acidez 0.2mg KOH/g max.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -63.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 129.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H5ClO
Fórmula lineal ClCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4405 to 1.4425
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 337
Fieser 05,117
Índice Merck 15, 3847
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
SMILES C(CCl)O
Nombre IUPAC 2-cloroetanol
Viscosidad 3.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.51
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloroethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.