Learn More
Ácido 2-clorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.20€ - 282.00€
CAS | 118-91-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5ClO2 |
Peso molecular (g/mol) | 156.565 |
Número MDL | MFCD00002412 |
Clave InChI | IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate |
PubChem CID | 8374 |
ChEBI | CHEBI:30793 |
Nombre IUPAC | 2-ácido clorobenzoico |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11409792
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10832.30 |
250 g |
26.20€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11499782
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10832.0B |
1000 g |
63.90€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11419792
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10832.0I |
5000 g |
282.00€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
118-91-2 | |
156.565 | |
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N | |
8374 | |
2-ácido clorobenzoico |
C7H5ClO2 | |
MFCD00002412 | |
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate | |
CHEBI:30793 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl |
Spezifikation
2-Chlorobenzoic acid | |
138°C to 142°C | |
284°C to 286°C | |
C7H5ClO2 | |
907340 | |
o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl | |
156.565 | |
CHEBI:30793 | |
≥98% |
118-91-2 | |
1.544 | |
173°C (343°F) | |
MFCD00002412 | |
14,2124 | |
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N | |
2-ácido clorobenzoico | |
8374 | |
156.57 |
Sicherheit und Handhabung
Declaración de GHS H
H319-H335
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319-H500.
missing translation for 'einecsNumber' : 204-285-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DG4976000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only