Learn More
Ácido 2-clorobenzoico, 98+%
Código de producto. 11499782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499782 1000 g 1000 g
11409792 250 g 250 g
11419792 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499782 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10832.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118-91-2 | C7H5ClO2 | 156,565 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-91-2
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.565
Número MDL MFCD00002412
Clave InChI IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
PubChem CID 8374
ChEBI CHEBI:30793
Nombre IUPAC Ácido 2-diclorobenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chlorobenzoic acid
Punto de fusión 138°C to 142°C
Densidad 1.544
Punto de ebullición 284°C to 286°C
Temperatura de inflamación 173°C (343°F)
Cantidad 1000 g
Beilstein 907340
Índice Merck 14,2124
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza ≥98%
RU– Solo para uso en investigación