missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-cloro-N,N-dimetilacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
Densidad | 1.182 |
Punto de ebullición | 98°C to 100°C (11 mmHg) |
Fórmula lineal | ClCH2CON(CH3)2 |
Índice de refracción | 1.479 |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 969568 |
Sinónimo | n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide |
Peso molecular (g/mol) | 121.564 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.57 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'