Learn More
2-Cloro-6-metiltiofeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
50.00€ - 653.00€
CAS | 18858-05-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H7ClS |
Peso molecular (g/mol) | 158.643 |
Número MDL | MFCD00041422 |
Clave InChI | WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-chloro-6-methylthiophenol, methyl thiyl chlorobenzene, acmc-1br13, 2-chloro-6-methyl-thiophenol, benzenethiol,2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylbenzene-1-thiol |
PubChem CID | 4130239 |
Nombre IUPAC | 2-cloro-6-metilbencenotiol |
SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)Cl)S |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11358465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10499.03 |
1 g |
50.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11368465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10499.06 |
5 g |
170.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11378465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10499.14 |
25 g |
653.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18858-05-4 | |
158.643 | |
WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N | |
4130239 | |
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)S |
C7H7ClS | |
MFCD00041422 | |
2-chloro-6-methylthiophenol, methyl thiyl chlorobenzene, acmc-1br13, 2-chloro-6-methyl-thiophenol, benzenethiol,2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylbenzene-1-thiol | |
2-cloro-6-metilbencenotiol |
Spécification
2-Chloro-6-methylthiophenol | |
135°C to 136°C (35 mmHg) | |
1.595 | |
1932749 | |
2-chloro-6-methylthiophenol, methyl thiyl chlorobenzene, acmc-1br13, 2-chloro-6-methyl-thiophenol, benzenethiol,2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylbenzene-1-thiol | |
CC1=C(C(=CC=C1)Cl)S | |
158.643 | |
158.65 |
18858-05-4 | |
C7H7ClS | |
MFCD00041422 | |
Air Sensitive | |
WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N | |
2-cloro-6-metilbencenotiol | |
4130239 | |
96% |
Sécurité et traitement
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only